Documentos clave
Z655058
Carbolite® tube furnace end seals
gas tight end seal, diam. ~32 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
760,00 €
760,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
760,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
760,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Carbolite TS-032-042-0010
envase
1 ea of
Diámetro
~32 mm
Descripción general
Gas Tight End Seals for use with process tubes up to 80 mm ID. A pair of stainless steel discs and silicone rubber gaskets for clamping on the ends of the work tube. Tube clamping collar, threaded rods and wingnuts are included. Each disc has a gas connection that can be either an inlet or an outlet.
Required but not supplied Z655082 and Z655090.
Información legal
Carbolite is a registered trademark of Carbolite Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)