Documentos clave
Z646016
Julabo® open-bath circulators with Plexiglas® or Makrolon® bath tanks, ED models
ED-19A, AC/DC input 230 V AC, volume 19 L, temp. range 20-60 °C, Plexiglas® bath
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
Para consultas sobre este producto Z646016, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
Plexiglas® bath
Características
CE compliant
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
ED-19A
Julabo 9116319
intervalo de medición de la temperatura
20-60 °C
Parámetros
20-60 °C temp. range
±0.03 °C temp. stability
capacidad del calefactor
2 kw
apertura del baño An × L × P
36 cm × 30 cm × 15 cm
capacidad
19 L
volumen
19 L
19000 mL
peso
8.5 kg
Descripción general
Open bath circulators with Plexiglas or Makrolon bath tank for internal/external temperature applications. All baths are Safety class 1.
Economy series:
  • Bright LED-display for the actual value + set point, resolution 0.01°C
  • PID temperature control, stability ± 0.02 or ± 0.03°C
  • Adjustable high temp cut off and dry running protection
  • Pressure pump capacity 15 L/min, 350 mbar
  • A = Plexiglass
  • M = Makrolon
Cover needs to be ordered separately.
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Makrolon is a registered trademark of Bayer AG
Plexiglas is a registered trademark of Arkema
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)