Documentos clave
Z645311
IKA® sieves for MF 10 basic microfine grinder drive
MF 0.5, 0.5mm, 1/cs
Seleccione un Tamaño
1 EA
401,00 €
401,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
401,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
401,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
IKA 2939000
tamaño
0.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Note: Interchangeable sieve for insertion into the grinding heads ensures maximum particle size filtering.
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)