Documentos clave
Z645214
IKA® M 21 spare cutter
M 21 spare cutter, stainless steel
Seleccione un Tamaño
1 EA
108,00 €
108,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
108,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
108,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
stainless steel
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
IKA 328200
idoneidad
suitable for (crushing materials up to Mohs hardness 5)
Descripción general
Stainless steel replacement bat for use with the IKA M 20 Universal Mill, for breaking substances up to Mohs hardness 5.
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)