Z630772
Binder drying oven E28 series
Chrome-plated shelves for E28
About This Item
Productos recomendados
entrada CA/CC
230 V (AC)
Características
CE compliant
timer 0 ‑ 120 min
2 chrome-plates shelves
Hydraulic-mechanical thermostat
Ventilation slide
fabricante / nombre comercial
Binder
disponibilidad
not available in USA and Canada
Parámetros
60-230 °C temp. range
L × An × Al
402 mm × 580 mm × 425 mm
capacidad
28 L
An × P × Al interior
400 mm × 250 mm × 285 mm
volumen
28 L
28000 mL
peso
16 kg