Documentos clave
Z611956
Julabo® bath tubing
(CR), I.D. × L 12 mm × 1 m
Seleccione un Tamaño
1 EA
23,30 €
23,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
23,30 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.77
23,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
(CR)
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Julabo 8930012
Parámetros
−20-120 °C temperature
D.I. × L
12 mm × 1 m
Descripción general
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)