Documentos clave
Z611204
Hirschmann® melting point determination tubes
capillary tubes, L × I.D. × O.D. 100 mm × 0.95 mm × 1.35 mm
Seleccione un Tamaño
1000 EA
83,50 €
83,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1000 EA
83,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.79
83,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pack of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
Hirschmann 9211310
L × D.I. × D.E.
100 mm × 0.95 mm × 1.35 mm
tubo diám.
0.95 mm
Información legal
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)