Documentos clave
Z610461
Hirschmann® measuring cylinders, Class A
volume 5 mL, accuracy: 0.05 mL
Seleccione un Tamaño
2 EA
25,20 €
25,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
25,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
25,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
hexagonal glass base
Características
subdivision 0.1 mL
fabricante / nombre comercial
Hirschmann 224 01 54
disponibilidad
not available in USA and Canada
intervalo de medición del volumen
5 mL, accuracy: 0.05 mL
Altura
115 mm
color
blue graduations
Descripción general
With spout. Conformity certified with dated batch identification. Main point ring graduation, calibrated to contain (TC, IN) according to DIN 12 680 T2.
Hirschmann supplies class A or AS volumetric glassware with a batch sign and the indication of the production year as standard at no additional charge. Therefore these measuring instruments are suitable for the use in labs certified acc. to DIN ISO 9000.
Información legal
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)