Documentos clave
Z610194
Hirschmann® graduated pipette, Class AS
capacity 25 mL , 0.1 mL accuracy
Seleccione un Tamaño
6 EA
98,00 €
98,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
98,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
98,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
soda-lime glass
Características
class AS
graduations
subdivision 0.1 mL
Supplied with a cotton plug end as standard
envase
pack of 6
fabricante / nombre comercial
Hirschmann
disponibilidad
not available in USA and Canada
Altura
450 mm
capacidad
25 mL , 0.1 mL accuracy
color
blue graduations
Descripción general
Conformity certified with dated batch idenification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories. Main point ring graduation, zero at the top, graduated to the tip.
Información legal
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)