Documentos clave
Z607215
Bohlender round-bottom flasks
capacity 250 mL,
no. of necks: 2
, side joint: ST/NS 29/32
Seleccione un Tamaño
1 EA
698,00 €
698,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
698,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
698,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PFA (Non-porous fluoropolymer)
round bottom flask
two-neck
Junta
center joint ST/NS neck29/32
side joint: ST/NS29/32
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Bohlender A 155-20
disponibilidad
not available in USA and Canada
Parámetros
≤250 °C temperature
capacidad
250 mL
Descripción general
Flasks made from non-porous Fluorpolymer PFA. Resistant to all types of chemicals. Conditionally vacuum suitable to 30 mbar if temperature is below 50 °C. Center neck with NS joint, side neck with GL screw thread or NS joint.
Información legal
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)