Documentos clave
Z602876
Normag reflux boiling splitter
bottom joint: 29/32
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.43
Junta
bottom joint: 29/32
side joint 14/23
fabricante / nombre comercial
Normag
disponibilidad
not available in USA and Canada
Características y beneficios
With fine adjustment glass needle valve. Installation length 50mm for
thermometers. GL 14 Glass thread cooling water connections. Complete
with 2 GL 14 threaded hose connectors.
Información legal
Normag is a trademark of Normag Labor- und Prozesstechnik GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)