Documentos clave
Z567299
Ace round-bottom pressure flask with thermowell
with Ace-Thred 25 PTFE front-seal plug, capacity 100 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
197,00 €
197,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
197,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
197,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
esterilidad
non-sterile
Características
closure type PTFE plug seal
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 8417-13
capacidad
100 mL
Diámetro
62 mm
Descripción general
Heavy-wall borosilicate glass flasks are pressure rated to 60 psig at 120°C. The rounded bottom facilitates use in heating mantles and for other round-bottom flask applications. Flasks are supplied complete with #15 Ace-Thred PTFE front seal bushing and FETFE® O-ring.
Replacement FETFE O-rings:
Ace-Thred #Front SealBack Seal
7 Z504661 Z504742
15 Z504858 Z505021
25 Z505056 Z505110
CAUTION: This glassware is not guaranteed against breakage caused by pressure or vacuum. These flasks should never be used if scratched or otherwise damaged.
Información legal
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)