Z561304
Thermco® PTFE coated safety thermometer
temperature -30-120 °F
descripción
spirit-filled
Características
subdivision 1.0 °F
fabricante / nombre comercial
Thermco Products, Inc.
intervalo de medición de la temperatura
-30-120 °F
Longitud
305 mm
inmersión profundidad
76 mm
Descripción general
Thermometers are completely sealed in PTFE to contain liquid and glass if breakage occurs.
Información legal
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.