Documentos clave
Z552003
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum adapter with SafetyBarb® hose connector
straight port, male joint: ST/NS 24/40
Seleccione un Tamaño
1 EA
46,80 €
46,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
46,80 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
46,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
male joint: ST/NS24/40
Categorías relacionadas
Descripción general
Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)