Merck
Z551635
Chemat dispenser
AC/DC input 120 V AC
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
descripción
air 80-100 psi
fabricante / nombre comercial
Chemat
disponibilidad
not available in EU
An × Al × P
8 1/4 in. × 9 1/2 in. × 4 in.
Descripción general
Standard syringe included with dispenser has clear barrel and is 55mL capacity.
Air port: quick-connect
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)