Documentos clave
Z547581
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 2 mL, disc diam. 10 mm, porosity 4-8 μm, joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Seleccione un Tamaño
1 EA
106,00 €
106,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
106,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
106,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS14/20
capacidad
2 mL
disco diám.
10 mm
tamaño de poro
4-8 μm porosity
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)