Documentos clave
Z547166
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Buchner funnel with joint
capacity 350 mL, disc diam. 80 mm, porosity 145-175 μm, joint: ST/NS 24/40
Seleccione un Tamaño
1 EA
683,00 €
683,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
683,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
683,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS24/40
capacidad
350 mL
disco diám.
80 mm
vástago diám.
22 mm
tamaño de poro
145-175 μm porosity
Categorías relacionadas
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)