Documentos clave
Z547026
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 350 mL, disc diam. 80 mm, porosity 10-20 μm, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Seleccione un Tamaño
1 EA
272,00 €
272,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
272,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
272,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS24/40
capacidad
350 mL
disco diám.
80 mm
tamaño de poro
10-20 μm porosity
Categorías relacionadas
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)