Documentos clave
Z530743
Sigma-Aldrich
Space Saver vacuum manifold
positions, 8, L 420 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
1670,00 €
1670,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1670,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
1670,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
positions 8
Longitud
420 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Designed for laboratories where space is at a premium.
Features:
  • Takes up 35% less space than the traditional 5-position manifold
  • Compact size with ample space for lattice clamps
  • High-vacuum PTFE valves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)