Documentos clave
Z529362
Shigemi 5 mm Symmetrical NMR microtube assembly
matched with CDCl3, bottom L 15 mm
Sinónimos:
Shigemi nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Seleccione un Tamaño
1 EA
194,65 €
194,65 €
Precio de catálogo229,00 €Ahorre 15 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
194,65 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
194,65 €
Precio de catálogo229,00 €Ahorre 15 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
glass tube
fabricante / nombre comercial
Shigemi CMS-005V
Parámetros
900 MHz frequency
fondo Al
15 mm
tubo de muestras externo L × D.E.
180.0 mm × 4.965 mm
tubo de muestras externo D.E.
5 mm
tamaño
180 mm
tubo diám.
5 mm
plaquita del tubo L × D.E.
190.0 mm × 4.1 mm
Descripción general
Shigemi NMR microtubes offer high precision quality in NMR spectroscopy. The NMR microtubes are made out of a special type of hard glass wtih excellent chemical durability, and are magnetic susceptibility matched to each of the solvents they are identified with.
The Symmetrical NMR microtube consists of outer tube and insert with these features:
  • Magnetic susceptibility matched to a variety of solvents for the best resolution in these solvents using minimal amount of sample
  • The small sample size will not affect the spectral resolution or the sidebands
  • Each microtube assembly consists of an insert and an outer sample tube
  • Suitable for 900 MHz NMR instruments
Choose a bottom length that most closely matches the probe coil.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)