Documentos clave
Z516724
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck round-bottom flask
vertical, capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
flask round bottom, round bottom flasks, round bottomed flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
109,20 €
109,20 €
Precio de catálogo156,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
109,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
109,20 €
Precio de catálogo156,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
three-neck
Junta
joint: ST/NS14/20
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
100 mL
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)