These centrifuge tubes are manufactured from borosilicate glass 3.3, and don't include caps.
Z514861
Kimax® high strength centrifuge tube
plain, capacity 15 mL
Sinónimos:
45500-15
Seleccione un Tamaño
118,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
118,00 €
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass Type 1
Características
RCF 13,100 × g
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Kimble®
D.E. × L
18 mm × 102 mm
capacidad
15 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
Are these centrifuge tubes made of glass and do they come with the caps?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?