Documentos clave
Z512869
Sigma-Aldrich
Serrated silicone rubber septa
bottom O.D. 16.5 mm, fits neck I.D., 14.0 mm
Seleccione un Tamaño
1 PKG
193,00 €
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
193,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
rubber septa (silicone)
translucent septa
Características
fits neck I.D. 14.0 mm
envase
pack of 50 ea
fondo D.E.
16.5 mm
Descripción general
Translucent silicone rubber septa:
• Contain no pigments, waxes, or molding agents
• Good for high heat applications (200°C continuous or 400°C intermittent)
• Autoclavable for sterile applications
• Excellent resistance to deterioration due to sunlight and ozone
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)