Documentos clave
Z512621
Sigma-Aldrich
Serrated natural rubber septa
blue rubber, bottom O.D. 8.5 mm, fits neck I.D., 6.5 mm
Seleccione un Tamaño
1 PKG
251,00 €
251,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
251,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
251,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
blue rubber
Características
fits neck I.D. 6.5 mm
envase
package of 100
fondo D.E.
8.5 mm
Descripción general
Closure has a turnover flange molded to grip outside of container neck, promoting a double seal in conjunction with annular serrations on a hollow plug. Annular serrations depress themselves against the inside wall of the bottle neck, making each serration a suction sealing point.
Note: For extra security when using large bore transfer needles, fasten septum to bottle or flask opening with a wrap-it tie. See ties and accessory tool listings on next page.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)