Documentos clave
Z512117
Sigma-Aldrich
Serrated natural rubber septa
red rubber, bottom O.D. 14.5 mm, fits neck I.D., 12.5 mm, ST/NS: 14/20
Sinónimos:
Natural Rubber Seal
Seleccione un Tamaño
1 PKG
134,00 €
134,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
134,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
134,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
red rubber
uso
ST/NS: 14/20
Características
fits neck I.D. 12.5 mm
envase
package of 100
fondo D.E.
14.5 mm
Descripción general
Closure has a turnover flange molded to grip outside of container neck, promoting a double seal in conjunction with annular serrations on a hollow plug. Annular serrations depress themselves against the inside wall of the bottle neck, making each serration a suction sealing point.
Note: For extra security when using large bore transfer needles, fasten septum to bottle or flask opening with a wrap-it tie. See ties and accessory tool listings on next page.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)