Documentos clave
Z509361
Sigma-Aldrich
Embudo de pesaje
size XL, anti-static PP
Sinónimos:
Measuring funnel, Scale funnel
Seleccione un Tamaño
10 EA
107,00 €
107,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
107,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.71
107,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
anti-static PP
tamaño
XL
envase
pkg of 10 ea
Descripción general
  • Se queda completamente plano sobre la balanza, no rueda ni se derrama
  • Cuellos de vertido diseñados para encajar en matraces aforados, microtubos o cualquier aparato de cuello estrecho para transferencias sin derrames
  • La muestra residual puede enjuagarse para garantizar el 100% de transferencia
  • Adecuado para el manejo seguro de materiales peligrosos
  • Disponible en cinco tamaños diferentes: extra pequeño, pequeño, medio, grande y extra grande
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)