Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
Z509132
Sigma-Aldrich
Scissor-handle forceps
Occulating, straight, L 5 in.
Seleccione un Tamaño
1 EA
36,10 €
36,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
36,10 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122405
NACRES:
NB.35
36,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
etiqueta
D
envase
pack of 1 ea
Longitud
5 in.
Descripción general
stainless steel hemostatic forcep with smooth jaw and box-lock joint
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1