Documentos clave
Z507008
Supelco
Michel-Miller column plug
Back seal, PTFE, thread size 15 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Materiales
PTFE
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 584547
técnicas
LPLC: suitable
tamaño de rosca
15 mm
Descripción general
Tapón macizo para usar como obturador con Ace-Threds. Cierra herméticamente extremos de columna M-M. Tapones con #50 Ace-Thred encajan en columnas grandes Ace.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)