Documentos clave
Z418862
Sigma-Aldrich
System 45 vessel with threaded side port and removable fritted disc
capacity ~125 mL, Complete
Seleccione un Tamaño
1 EA
336,00 €
336,00 €
Precio de catálogo480,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
336,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
336,00 €
Precio de catálogo480,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
L × diám.
105 mm × 45 mm
capacidad
~125 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Cylindrical style vessel has a 2 mm PTFE valve at the top, with a GL 18 threaded side port. The 32 mm threaded bottom valve assembly incorporates System 45 technology. The coarse fritted disc is easily removed from the PTFE adapter for cleaning and/or replacement. PTFE top and bottom valves require 1/4-turn to open or close. Valve stems have a 1/4-28 internal thread in the stem which allows a variety of adapters to be used. For male 1/4-28 and male Luer adapters, see Cat. No. Z417416 and Z417424.
Información legal
System 45 is a trademark of John Babashak
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)