Documentos clave
Z414158
Sigma-Aldrich
Aldrich® dual bank manifold with high-vacuum PTFE valves
standard manifold, positions, 4
Seleccione un Tamaño
1 EA
1760,00 €
1760,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1760,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
1760,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
positions 4
Longitud
400 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
NOTE: J Young valves are currently unavailable. We are temporarily supplying another high quality valve that Sigma-Aldrich has tested and approved.
The dual bank manifolds come with 0-10 mm bore high-vacuum PTFE valves.
Attention: We supply high quality PTFE valves on Aldrich brand glassware; these have been tested and approved by our Glass Center.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)