Documentos clave
Z414123
Sigma-Aldrich
Aldrich® offset enlarging adapter
male joint: ST/NS 24/40, female joint: ST/NS 34/45
Sinónimos:
glass adapter, glass adapters
Seleccione un Tamaño
1 EA
91,00 €
91,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
91,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
91,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
female joint: ST/NS34/45
male joint: ST/NS24/40
Categorías relacionadas
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)