Documentos clave
Z412163
Hermetically sealed oil mist eliminator
For Welch Models 1400N, 1402N, and 1376N
Seleccione un Tamaño
1 EA
1210,00 €
1210,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1210,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105101
NACRES:
NB.79
1210,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
For Welch Models 1400N, 1402N, and 1376N
fabricante / nombre comercial
Welch
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)