Documentos clave
Z408719
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #7 Ace-Thred, O.D. × L 7 mm × 135 mm, porosity 70-100 μm (B)
Seleccione un Tamaño
1 EA
29,20 €
29,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
29,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
29,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 943522
D.E. × L
7 mm × 135 mm
tamaño de poro
70-100 μm porosity (B)
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)