Documentos clave
Z408433
Scienceware® ROTO-FLO flow indicator
fits tubing, 3/16 ‑ 1/4 in., blue wheel
Seleccione un Tamaño
1 EA
34,00 €
34,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
34,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
20121904
NACRES:
NB.51
34,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
straight tube ends
Características
fits tubing 3/16 ‑ 1/4 in.
fabricante / nombre comercial
Bel-Art
color
blue wheel
Descripción general
Colored paddle wheel spins freely with liquid or gas flow (range: 0.5 to 10 L/min). Made of clear PS. Not for use with corrosive fluids nor at temperatures above 64 °C.
Información legal
ROTO-FLO is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)