Documentos clave
Z405752
Cotton blend glove liners
size M/L (mens), medium weight
Sinónimos:
fabric glove insert
Seleccione un Tamaño
1 PKG
31,90 €
31,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
31,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
31,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
(52% Polyester/48% Cotton)
white gloves
tamaño
M/L (mens)
esterilidad
non-sterile
Características
latex free
powder-free
reusable
envase
pack of 12 pair
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
Longitud
9 in.
Descripción general
Use these gloves for product protection during inspection or light manufacturing. Also ideal for use as a liner underneath outer gloves. Reversible pattern allows glove to be worn on either hand. Lightweight styles feature unhemmed cuffs.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)