Documentos clave
Z405663
J. Young needle valve
PTFE, side arm O.D. 7 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
82,90 €
82,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
82,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
40141602
NACRES:
NB.79
82,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PTFE
fabricante / nombre comercial
J. Young
brazo lateral D.E.
7 mm
Descripción general
• PTFE piston with unique PTFE-sheathed elastomer O-ring seals
• PTFE needle shut-off point
• Calibrated barrel indicates flow and facilitates reproducibility
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)