Documentos clave
Z403938
Sigma-Aldrich
IKA® disperser clamps
R 182 Boss head clamp for dispersers, cast aluminum, 1/cs
Sinónimos:
homogenizer clamps, tissue grinder clamps
Seleccione un Tamaño
1 EA
110,00 €
110,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
110,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.22
110,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
aluminum
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
IKA 0002657700
Descripción general
  • Clamping Range-Stand: 9-16mm
  • Clamping Range-Extension Arm: 6-16mm
  • Material: cast aluminum
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)