Documentos clave
Z342270
Schott® NMR sample tubes
scientific
Sinónimos:
231700314
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
El producto Z342270 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
colorless tube
Características
neck thread push fit
fabricante / nombre comercial
DURAN® 231700314
disponibilidad
not available in USA and Canada
Parámetros
500 MHz frequency
L × D.E.
178 mm × 5 mm
inclinación
0.013 mm
tubo diám.
5 mm
pared grosor
0.75 mm
Descripción general
  • Schott® NMR sample tubes are made of borosilicate glass 3.3.
  • The tubes are optimized for fast and accurate test results.
  • Ideal for use in fully automatic sample changers and high throughput.
  • Features a constant diameter, uniform wall thickness, and excellent straightness for precise output.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Schott is a registered trademark of Schott AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)