Documentos clave
Z320285
Rubber ring for Quickfit® cone/screw thread adapter
28 thread, couples 10.5 - 11.5 mm diameter
Sinónimos:
QR28/11
Seleccione un Tamaño
Z320285-1PAK
104,00 €
104,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Z320285-1PAK
104,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
104,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
couples 10.5 - 11.5 mm diameter
fabricante / nombre comercial
Quickfit
disponibilidad
not available in USA and Canada
Adaptador
28 thread
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)