Documentos clave
Z320196
PTFE washer for Quickfit® cone/screw thread adapter
13 thread, couples 6.0 - 7.0 mm diameter
Sinónimos:
QW13/6
Seleccione un Tamaño
1 PKG
18,33 €
18,33 €
Precio de catálogo19,30 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
18,33 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
18,33 €
Precio de catálogo19,30 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
couples 6.0 - 7.0 mm diameter
fabricante / nombre comercial
Quickfit
disponibilidad
not available in USA and Canada
Adaptador
13 thread
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)