Z319287
Büchi® melting point apparatus
Model B-545, AC/DC input 230 V AC
About This Item
Productos recomendados
Características
CE compliant
Memory for 10 methods, user programmable
fabricante / nombre comercial
Büchi 036408
An × P × Al
170 mm × 340 mm × 210 mm
Descripción general
- Accuracy: up to 100 °C (±0.3 °C); up to 250 °C (±0.5 °C); up to 400 °C (±0.8 °C)
- 9 heating rates: 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 and 20.0 °C/min
- Heating: 50 to 350 °C in 7 min; Cooling: 350 to 50 °C in 10 min
- RS-232 interface for data logging according to GLP
- Calibration with WHO reference material possible
- In accordance with DAB10, Ph.Eur. II, Ph.Helv.II regulations
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)