Documentos clave
Z317454
Duran® desiccator
I.D. 300 mm
Sinónimos:
247816904
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
El producto Z317454 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
fabricante / nombre comercial
DURAN®
Schott
disponibilidad
not available in USA and Canada
Altura
433 mm
D.I.
300 mm
Descripción general
Flat flange, and cover with knob.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)