Documentos clave
Z313874
Retsch test sieves
2.8 mm, D × H 200 mm × 50 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41105003
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
stainless steel (with wire gauze)
fabricante / nombre comercial
Retsch
disponibilidad
not available in USA and Canada
P × Al
200 mm × 50 mm
tamaño de partícula
2.8 mm
Descripción general
For mechanical or manual, wet or dry sieving. Quintuple tested and provided with Quality Certificate DIN ISO 3310/1.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)