Documentos clave
Z311014
Mettler Toledo portable pH/ion meter
Model MP120, meter with Inlab® 413 IP67 waterproof electrode
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NB.61
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
CE Compliant
descripción
ATC range −5 - 105 °C
BNC connector
electrode condition display
multipoint calibration: display
pH/mV/T functions
fabricante / nombre comercial
Model MP120
disponibilidad
available only in EU
intervalo de medida de mV
1,999
intervalo de medición del pH
0.00-14.00, accuracy: 0.01, resolution: 0.01
Parámetros
−5-105 °C temperature
tamaño
50 mm × 90 mm × 210 mm
alimentación a batería
AA
Descripción general
Meters ultrasonically welded for strength and waterproofing to IP67. Will float if dropped in water. Battery powered (batteries supplied) with approximately 500h battery life and auto shut-off after 10 min of non-use.
Características y beneficios
Excellent value with autostability and storage for 10 readings.
Información legal
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)