Documentos clave
Z309400
Quickfit® flat-bottom boiling flasks
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32
Sinónimos:
FF250/4S
Seleccione un Tamaño
1 EA
41,90 €
5 EA
156,00 €
41,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
41,90 €
5 EA
156,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
41,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
flat bottom flask
short
single-neck
Junta
joint: ST/NS29/32
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
case of 5
fabricante / nombre comercial
Quickfit FF 250/4S
disponibilidad
not available in USA and Canada
capacidad
250 mL
Descripción general
With short neck and ground-glass socket. Not suitable for vacuum use.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)