Documentos clave
Z309176
Quickfit® Soxhlet extractor body
volume 100 mL
Sinónimos:
EX5/63
Seleccione un Tamaño
1 EA
131,00 €
131,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
131,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
131,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Quickfit EX5/63
disponibilidad
not available in USA and Canada
intervalo de medición del volumen
100 mL
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. Hi, may I know what is the top and bottom socket size for this item?
    1 respuesta
    1. The bottom cone size is 24/29 and the top socket size is 40/38.
      ¿Le ha resultado útil?