Documentos clave
Z309044
Quickfit® stirrer shaft blades
shaft D 11 mm, blade W 76 mm, joint: ST/NS 24/29
Sinónimos:
ST7/3L
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE
Junta
joint: ST/NS24/29
fabricante / nombre comercial
Quickfit ST 7/3L
disponibilidad
not available in USA and Canada
hoja An
76 mm
eje P
11 mm
Descripción general
When pivoted on shaft, will pass through minimum NS joint shown.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)