Documentos clave
Z307076
Volac® volumetric pipette
volume 5 mL, accuracy: 0.015 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiales
borosilicate glass
Características
class AS
(Conforms to BS ISO648, batch tested)
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Volac R371/NC/E/5
disponibilidad
not available in USA and Canada
intervalo de medición del volumen
5 mL, accuracy: 0.015 mL
capacidad
5 mL
color
white
Descripción general
Color-coded for easy recognition and calibrated to deliver (TD, EX). "Tufftip" treated tips resist damage on knocking.
Información legal
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)