Documentos clave
Z303577
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with angled necks
capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 24/29, side joint: ST/NS 19/26
Sinónimos:
FR1L/3S/22A
Seleccione un Tamaño
1 EA
96,40 €
96,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
96,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
96,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
Junta
center joint: ST/NS24/29
side joint: ST/NS19/26
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Quickfit FR1L/3S/22A
disponibilidad
not available in USA and Canada
Altura
180 mm
capacidad
1,000 mL
Descripción general
With three necks fitted with Quickfit, precision-ground sockets. Axes of all three joints meet at bottom of flask.
  • One vertical neck
  • Two angled side necks
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)