Documentos clave
Z303240
Quickfit® coil (Graham) condenser
L 160 mm, joint: ST/NS 19/26
Sinónimos:
C3/12/SC
Seleccione un Tamaño
1 EA
95,70 €
95,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
95,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
95,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS19/26
fabricante / nombre comercial
Quickfit C3/12/SC
disponibilidad
not available in USA and Canada
Longitud
160 mm
superficie
200 cm2
Descripción general
The surface area in these coil condensers is considerably greater than that in a Liebig condenser of similar external dimensions. They have a wide vapour passage and are free from external condensation of water vapour because the outer surface is air cooled. Extremely efficient when used for reflux.
Supplied with detachable plastic screwthread connectors which allow 9 mm flexible tubing to be fitted easily and safely.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)